Tricyclo[6.4.0.0(2,7)]dodecane-1,8:2,7-tetracarboxylic dianhydride ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
T2698-25G
T2698-5G
TCIAT2698-25GEA
8900
SEK
TCIAT2698-25G
TCIAT2698-5G
Tricyclo[6.4.0.0(2,7)]dodecane-1,8:2,7-tetracarboxylic dianhydride ≥98.0%
Tricyclo[6.4.0.0(2,7)]dodecane-1,8:2,7-tetracarboxylic dianhydride
Formel:
C₁₆H₁₆O₆ Smältpunkt: 283°C |
CAS nummer:
738-90-9 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |