2-(Trifluoromethyl)pyridine ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
T2683-1G T2683-5G
TCIAT2683-1GEA 750 SEK
TCIAT2683-1G TCIAT2683-5G
2-(Trifluoromethyl)pyridine ≥95.0%
2-(Trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Kokpunkt: 140°C
Flampunkt: 42°C
MDL Number: MFCD02183562
CAS nummer: 368-48-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7be7df871f3d54754616fa88a07877a0afb9e02&vid=b657b6607ee33c40bd491665189d4a2cc7c6c049&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %