Trimethylolpropane tris(3-mercaptopropionate) ≥85.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 1,1,1-Tris(3-mercaptopropionyloxymethyl)propane
T2619-500G T2619-25G
TCIAT2619-500GEA 1125 SEK
TCIAT2619-500G TCIAT2619-25G
Trimethylolpropane tris(3-mercaptopropionate) ≥85.0%
Trimethylolpropane tris(3-mercaptopropionate)
Formel: C₁₅H₂₆O₆S₃
MW: 398.55 g/mol
Kokpunkt: 220°C
Flampunkt: 96°C
MDL Number: MFCD00046842
CAS nummer: 33007-83-9
EINECS: 251-336-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a15687812137d17cc1e5037082238499bee33c0&vid=5a15687812137d17cc1e5037082238499bee33c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %