O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
2-(Aminooxy)tetrahydro-2H-pyran, N-(2-tetrahydropyranyloxy)amine, O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine
T2598-1G
T2598-5G
TCIAT2598-1GEA
325
SEK
TCIAT2598-1G
TCIAT2598-5G
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine ≥98.0%
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine
Formel:
C₅H₁₁NO₂ MW: 117,148 g/mol Kokpunkt: 81°C Smältpunkt: 36°C |
MDL Number:
MFCD01321374 CAS nummer: 6723-30-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |