4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Pinacol Borane
T2572-25G T2572-5G
TCIAT2572-25GEA 1900 SEK
TCIAT2572-25G TCIAT2572-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0%
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₆H₁₃BO₂
MW: 127,98 g/mol
Kokpunkt: 43°C
Flampunkt: 5°C
MDL Number: MFCD00674030
CAS nummer: 25015-63-8
UN: 3399
ADR: 4.3,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %