2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisilazane ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
T2556-25G T2556-5G
TCIAT2556-25GEA 2025 SEK
TCIAT2556-25G TCIAT2556-5G
2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisilazane ≥97.0%
2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisilazane
Formel: C₉H₂₁N₃Si₃
Kokpunkt: 65°C
Flampunkt: 85°C
MDL Number: MFCD00054934
CAS nummer: 5505-72-6
EINECS: 226-848-3
UN: 3267
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %