1,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
2-Methyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydroindole
T2376-25G
T2376-5G
TCIAT2376-25GEA
2525
SEK
TCIAT2376-25G
TCIAT2376-5G
1,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one ≥98.0%
1,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one
Formel:
C₉H₁₁NO MW: 149,19 g/mol Smältpunkt: 204°C |
MDL Number:
MFCD04972500 CAS nummer: 35308-68-0 |
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |