Tris(4-nitrophenyl)amine ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
T2333-25G
T2333-5G
TCIAT2333-25GEA
3525
SEK
TCIAT2333-25G
TCIAT2333-5G
Tris(4-nitrophenyl)amine ≥96.0%
Tris(4-nitrophenyl)amine
Formel:
C₁₈H₁₂N₄O₆ Smältpunkt: 280°C |
MDL Number:
MFCD00024636 CAS nummer: 20440-93-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |