1-(Trifluoroacetyl)piperidine ≥98.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: 1-Trifluoroacetyl Piperidine
T2087-25G T2087-5G
TCIAT2087-25GEA 2375 SEK
TCIAT2087-25G TCIAT2087-5G
1-(Trifluoroacetyl)piperidine ≥98.0%
1-(Trifluoroacetyl)piperidine
Formel: C₇H₁₀F₃NO
Kokpunkt: 77°C
Flampunkt: 76°C
MDL Number: MFCD00466213
CAS nummer: 340-07-8
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %