Triphenylsulphonium bromide ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
T1609-1G T1609-100MG T1609-5G
TCIAT1609-1GEA 3225 SEK
TCIAT1609-1G TCIAT1609-100MG TCIAT1609-5G
Triphenylsulphonium bromide ≥98.0%
Triphenylsulphonium bromide
Formel: C₁₈H₁₅BrS
Smältpunkt: 293°C
MDL Number: MFCD00428762
CAS nummer: 3353-89-7
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %