2,4,6-Trimethoxyboroxin ≥96.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
T1581-100G
T1581-25G
TCIAT1581-100GEA
575
SEK
TCIAT1581-100G
TCIAT1581-25G
2,4,6-Trimethoxyboroxin ≥96.0%
2,4,6-Trimethoxyboroxin
Formel:
C₃H₉B₃O₆ Flampunkt: 9°C |
MDL Number:
MFCD00005946 CAS nummer: 102-24-9 EINECS: 203-016-8 UN: 2924 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |