Tris(3-aminopropyl)amine ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
T1540-25ML
T1540-5ML
TCIAT1540-25MLEA
8475
SEK
TCIAT1540-25ML
TCIAT1540-5ML
Tris(3-aminopropyl)amine ≥97.0%
Tris(3-aminopropyl)amine
Formel:
C₉H₂₄N₄ Kokpunkt: 150°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00191593 CAS nummer: 4963-47-7 UN: 2735 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |