Tricyclo[6.2.1.0(2,7)]undeca-4-ene ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
T1384-25ML T1384-500ML
TCIAT1384-25MLEA 405 SEK
TCIAT1384-25ML TCIAT1384-500ML
Tricyclo[6.2.1.0(2,7)]undeca-4-ene ≥96.0%
Tricyclo[6.2.1.0(2,7)]undeca-4-ene
Formel: C₁₁H₁₆
Kokpunkt: 209°C
MDL Number: MFCD00153968
CAS nummer: 91465-71-3
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %