2-Methoxyethyl-p-toluenesulphonate ≥98.0%
Leverantör: TCI
T1303-25G T1303-500G T1303-100G
TCIAT1303-25GEA 710 SEK
TCIAT1303-25G TCIAT1303-500G TCIAT1303-100G
2-Methoxyethyl-p-toluenesulphonate ≥98.0%
2-Methoxyethyl-p-toluenesulphonate
Formel: C₁₀H₁₄O₄S
Kokpunkt: 141°C
Smältpunkt: 10°C
MDL Number: MFCD00025910
CAS nummer: 17178-10-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec821fcf0d8fa9c842a7a89265a53d80af10bfc6&vid=ec821fcf0d8fa9c842a7a89265a53d80af10bfc6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %