Tetrapropoxymethane ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
Tetrapropyl Orthocarbonate
T1209-1ML
T1209-5ML
TCIAT1209-1MLEA
1800
SEK
TCIAT1209-1ML
TCIAT1209-5ML
Tetrapropoxymethane ≥96.0%
Tetrapropoxymethane
Formel:
C₁₃H₂₈O₄ MW: 248,36 g/mol Kokpunkt: 224°C |
MDL Number:
MFCD00060101 CAS nummer: 597-72-8 |
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |