Methyl-2-thiophenecarboxylate ≥99.0%
Leverantör: TCI
Synonyms:
Methyl thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester
T1139-25G
T1139-5G
TCIAT1139-25GEA
1425
SEK
TCIAT1139-25G
TCIAT1139-5G
Methyl-2-thiophenecarboxylate ≥99.0%
Methyl-2-thiophenecarboxylate
Formel:
C₆H₆O₂S Kokpunkt: 98°C |
MDL Number:
MFCD00016895 CAS nummer: 5380-42-7 EINECS: 226-371-0 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |