2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate ≥98.5%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 2,2,4-Trimethylpentane-1,3-diyl bis(2-methylpropanoate)
T0997-25ML T0997-500ML
TCIAT0997-25MLEA 215 SEK
TCIAT0997-25ML TCIAT0997-500ML
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate ≥98.5%
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Formel: C₁₆H₃₀O₄
MW: 286,41 g/mol
Kokpunkt: 280°C
Smältpunkt: –70°C
Flampunkt: 121°C
MDL Number: MFCD00059267
CAS nummer: 6846-50-0
EINECS: 229-934-9
Merck Index: 14,09251
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %