Triethyl orthovalerate ≥95.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
1,1,1-Triethoxypentane, Orthovaleric Acid Triethyl Ester
T0977-25ML
T0977-250ML
TCIAT0977-25MLEA
1600
SEK
TCIAT0977-25ML
TCIAT0977-250ML
Triethyl orthovalerate ≥95.0%
Triethyl orthovalerate
Formel:
C₁₁H₂₄O₃ MW: 204.31 g/mol Kokpunkt: 50°C |
MDL Number:
MFCD00059383 CAS nummer: 919-29-9 EINECS: 213-047-9 UN: 3272 ADR: 3 III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |