Triethylene glycol monobutyl ether ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Triethyleneglycolmonobutylether, Butyl Triglycol
T0915-25ML T0915-500ML
TCIAT0915-25MLEA 255 SEK
TCIAT0915-25ML TCIAT0915-500ML
Triethylene glycol monobutyl ether ≥98.0%
Triethylene glycol monobutyl ether
Formel: C₁₀H₂₂O₄
MW: 206,28 g/mol
Kokpunkt: 278°C
Flampunkt: 156°C
MDL Number: MFCD00020606
CAS nummer: 143-22-6
EINECS: 205-592-6
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %