Tetrahydrofurfuryl butyrate ≥98.0%
Leverantör: TCI
T0878-25ML T0878-500ML
TCIAT0878-25MLEA 695 SEK
TCIAT0878-25ML TCIAT0878-500ML
Tetrahydrofurfuryl butyrate ≥98.0%
Tetrahydrofurfuryl butyrate
Formel: C₉H₁₆O₃
Kokpunkt: 227°C
Flampunkt: 99°C
MDL Number: MFCD00059734
CAS nummer: 2217-33-6
EINECS: 218-710-6
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %