Trimethylene sulphide ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
T0474-25ML T0474-5ML
TCIAT0474-25MLEA 5250 SEK
TCIAT0474-25ML TCIAT0474-5ML
Trimethylene sulphide ≥98.0%
Trimethylene sulphide
Formel: C₃H₆S
MW: 74.14 g/mol
Kokpunkt: 94°C
Flampunkt: –2°C
MDL Number: MFCD00042751
CAS nummer: 287-27-4
EINECS: 206-015-0
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %