1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
T0112-25G T0112-500G
TCIAT0112-25GEA 990 SEK
TCIAT0112-25G TCIAT0112-500G
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine ≥97.0%
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine
Formel: C₁₀H₁₃N
Kokpunkt: 250°C
MDL Number: MFCD00023886
CAS nummer: 1780-19-4
EINECS: 217-226-2
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %