Natriumhydrid 60% dispersion i flytande paraffin
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
S0481-100G
S0481-500G
TCIAS0481-100GEA
350
SEK
TCIAS0481-100G
TCIAS0481-500G
Natriumhydrid 60% dispersion i flytande paraffin
Natriumhydrid
Formel:
HNa MW: 24 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003471 CAS nummer: 7646-69-7 EINECS: 231-587-3 UN: 1427 ADR: 4.3,I Merck Index: 14,08625 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Gray to Dark blue powder to crystal |
Concentration of NaH | 57.0 to 63.0 w/w% |