4-Phenylmorpholine zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: N-Phenylmorpholine
MQ200
8.14859.0050 8.14859.0250
8.14859.0050EA 669 SEK
8.14859.0050 8.14859.0250
4-Phenylmorpholine zS, Sigma-Aldrich®
4-Phenylmorpholine
Formel: C₁₀H₁₃NO
MW: 163.22 g/mol
Kokpunkt: 268
Smältpunkt: 51…54 °C
Densitet: 1.058 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006166
CAS nummer: 92-53-5
EINECS: 202-164-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Specifikation testresultat
Melting Point 48 - 51 °C
Molar Mass 163.22 g/mol
Boiling Point 260 °C (1013 hPa)
Flash Point 124 °C
Density 1.053 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 410 °C