Ruthenium 5% på kol wetted with ca. 40% water
Leverantör: TCI
R0076-25G
R0076-5G
TCIAR0076-25GEA
2000
SEK
TCIAR0076-25G
TCIAR0076-5G
Ruthenium 5% på kol wetted with ca. 40% water
Ruthenium
Formel:
Ru |
MDL Number:
MFCD00011207 CAS nummer: 7440-18-8 EINECS: 231-127-1 Merck Index: 14,08299 |
Specifikation testresultat
Appearance | Black powder to crystal |
Content (Ruthenium) | 4.9 to 5.1 % (on dry base) |