Butyl ricinoleate
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: Ricinoleic Acid Butyl Ester, Ricinolic Acid Butyl Ester
R0045-25ML R0045-500ML
TCIAR0045-25MLEA 215 SEK
TCIAR0045-25ML TCIAR0045-500ML
Butyl ricinoleate
Butyl ricinoleate
Formel: C₂₂H₄₂O₃
MW: 354,58 g/mol
Kokpunkt: 275°C
Flampunkt: 115°C
MDL Number: MFCD00136031
CAS nummer: 151-13-3
EINECS: 205-785-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f59f407ee1287ddd351bd1e9fef649cf1fdd412&vid=2f59f407ee1287ddd351bd1e9fef649cf1fdd412&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 74.0 %