(+/-)-Phenyl(pyridin-2-yl)methanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
P2755-1G P2755-5G
TCIAP2755-1GEA 1025 SEK
TCIAP2755-1G TCIAP2755-5G
(+/-)-Phenyl(pyridin-2-yl)methanol ≥98.0%
Formel: C₁₂H₁₁NO
MDL Number: MFCD00186514
CAS nummer: 14159-57-0