Propoxybenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Phenyl propyl ether
P2607-25ML P2607-5ML
TCIAP2607-25MLEA 3875 SEK
TCIAP2607-25ML TCIAP2607-5ML
Propoxybenzene ≥98.0%
Propoxybenzene
Formel: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Kokpunkt: 190°C
Smältpunkt: -28°C
MDL Number: MFCD00039935
CAS nummer: 622-85-5
EINECS: 210-756-5
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %