4-Phosphonobutyric acid ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
P2349-200MG P2349-1G
TCIAP2349-200MGEA 495 SEK
TCIAP2349-200MG TCIAP2349-1G
4-Phosphonobutyric acid ≥98.0%
4-Phosphonobutyric acid
Formel: C₄H₉O₅P
MDL Number: MFCD00041414
CAS nummer: 4378-43-2
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7e91ad69732c03b6eba2687987bab1476988623&vid=b7e91ad69732c03b6eba2687987bab1476988623&prid=web&clid=SAPDAM