2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2-(Prop-2-ynyl)isoindoline-1,3-dione, N-Propargylphthalimide, N-(2-Propynyl)phthalimide
P2329-5G P2329-25G
TCIAP2329-5GEA 1600 SEK
TCIAP2329-5G TCIAP2329-25G
2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione ≥98.0%
2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formel: C₁₁H₇NO₂
MW: 185,18 g/mol
MDL Number: MFCD00065028
CAS nummer: 7223-50-9
EINECS: 230-621-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79c143a9e95ba83c21bd9e969c17500f6fa3695a&vid=79c143a9e95ba83c21bd9e969c17500f6fa3695a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C