3-Phenoxypropan-1-ol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
3-Phenoxy-1-propanol
P2254-5G
P2254-25G
TCIAP2254-5GEA
495
SEK
TCIAP2254-5G
TCIAP2254-25G
3-Phenoxypropan-1-ol ≥98.0%
3-Phenoxypropan-1-ol
Formel:
C₉H₁₂O₂ MW: 152,193 g/mol Kokpunkt: 153°C |
MDL Number:
MFCD00039549 CAS nummer: 6180-61-6 EINECS: 228-228-8 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |