1-Phenylcyclobutanecarbonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
P2252-5G
P2252-25G
TCIAP2252-5GEA
775
SEK
TCIAP2252-5G
TCIAP2252-25G
1-Phenylcyclobutanecarbonitrile ≥98.0%
1-Phenylcyclobutanecarbonitrile
Formel:
C₁₁H₁₁N MW: 157,216 g/mol Kokpunkt: 85°C |
MDL Number:
MFCD00019258 CAS nummer: 14377-68-5 EINECS: 238-351-9 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |