1-Propoxy-2-propanol ≥93.0% (contains 2-Isopropoxy-1-propanol)
Leverantör: TCI
|
Varning
|
P2042-25ML
P2042-500ML
TCIAP2042-25MLEA
215
SEK
TCIAP2042-25ML
TCIAP2042-500ML
1-Propoxy-2-propanol ≥93.0% (contains 2-Isopropoxy-1-propanol)
1-Propoxy-2-propanol
Formel:
C₆H₁₄O₂ Kokpunkt: 149°C Flampunkt: 48°C |
MDL Number:
MFCD00192420 CAS nummer: 1569-01-3 EINECS: 216-372-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |