1-Phenylimidazole ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
P2030-1G P2030-5G
TCIAP2030-1GEA 525 SEK
TCIAP2030-1G TCIAP2030-5G
1-Phenylimidazole ≥98.0%
1-Phenylimidazole
Formel: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Kokpunkt: 142°C
Smältpunkt: 13°C
MDL Number: MFCD00041204
CAS nummer: 7164-98-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116dc28ed0411c5e1db6feacd41e335fa823b04e&vid=116dc28ed0411c5e1db6feacd41e335fa823b04e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %