MOPS
Leverantör: PanReac AppliChem
A1076.0250 A1076.1000 A1076.5000
A1076.0250EA 2625 SEK
A1076.0250 A1076.1000 A1076.5000
MOPS
MOPS
Formel: C₇H₁₅NO₄S
Smältpunkt: > 250 °C
Flampunkt: 110 °C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006183
CAS nummer: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288