Fenol 99,5 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
Fenylalkohol
P1610-25G
P1610-500G
TCIAP1610-25GEA
215
SEK
TCIAP1610-25G
TCIAP1610-500G
Fenol 99,5 GC_ANALYSMETOD
Fenol
Formel:
C₆H₅OH MW: 94.11 g/mol Kokpunkt: 181°C Smältpunkt: 40.8 Flampunkt: 81 |
MDL Number:
MFCD00002143 CAS nummer: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 UN: 1671 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,07241 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to lump |
Purity (GC) | min. 99.5 % |
Melting point | 41.0 to 45.0 deg-C |