Pentamethyldisiloxane ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
1,1,1,3,3-Pentamethyldisiloxane
P1535-5ML
P1535-25ML
TCIAP1535-5MLEA
455
SEK
TCIAP1535-5ML
TCIAP1535-25ML
Pentamethyldisiloxane ≥95.0%
Pentamethyldisiloxane
Formel:
C₅H₁₆OSi₂ MW: 148,35 g/mol Kokpunkt: 86°C Flampunkt: -19°C |
MDL Number:
MFCD00053658 CAS nummer: 1438-82-0 EINECS: 215-873-5 UN: 1993 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |