Palladium 5% på kol wetted with ca. 55% water
Leverantör: TCI EUROPE
P1490-25G
P1490-5G
TCIAP1490-25GEA
3850
SEK
TCIAP1490-25G
TCIAP1490-5G
Palladium 5% på kol wetted with ca. 55% water
Palladium
Formel:
Pd MW: 106,420 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS nummer: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 Merck Index: 14,06989 |
Specifikation testresultat
Appearance | Black powder to crystal |
Palladium | 4.9 to 5.1 % |