Trimethoxy[3-(phenylamino)propyl]silane ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]aniline
P1458-25G P1458-250G
TCIAP1458-25GEA 325 SEK
TCIAP1458-25G TCIAP1458-250G
Trimethoxy[3-(phenylamino)propyl]silane ≥98.0%
Trimethoxy[3-(phenylamino)propyl]silane
Formel: C₁₂H₂₁NO₃Si
MW: 255.39 g/mol
Kokpunkt: 310°C
Flampunkt: 165°C
MDL Number: MFCD00053673
CAS nummer: 3068-76-6
EINECS: 221-328-2
UN: 3267
ADR: 8 III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %