4H-Pyran-4-one 98,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Synonyms: gamma-Pyrone
P1450-1G P1450-5G
TCIAP1450-1GEA 1500 SEK
TCIAP1450-1G TCIAP1450-5G
4H-Pyran-4-one 98,0 GC_ANALYSMETOD
4H-Pyran-4-one
Formel: C₅H₄O₂
MW: 96.09 g/mol
Kokpunkt: 215°C
Smältpunkt: 32°C
MDL Number: MFCD00006576
CAS nummer: 108-97-4
EINECS: 203-634-8
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %