Tris(trimethylsilyl)phosphate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Tris(trimethylsilyl) phosphate, Phosphoric Acid Tris(trimethylsilyl) Ester
P1248-25G
P1248-5G
TCIAP1248-25GEA
2550
SEK
TCIAP1248-25G
TCIAP1248-5G
Tris(trimethylsilyl)phosphate ≥98.0%
Tris(trimethylsilyl)phosphate
Formel:
C₉H₂₇O₄PSi₃ Kokpunkt: 236°C Flampunkt: 24°C |
MDL Number:
MFCD00008267 CAS nummer: 10497-05-9 EINECS: 234-028-1 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |