2-Pentynyl chloride ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-Chloro-2-pentyne
P1141-25ML P1141-5ML
TCIAP1141-25MLEA 13650 SEK
TCIAP1141-25ML TCIAP1141-5ML
2-Pentynyl chloride ≥96.0%
2-Pentynyl chloride
Formel: C₅H₇Cl
MW: 102,56 g/mol
Kokpunkt: 122°C
Flampunkt: 25°C
MDL Number: MFCD00191678
CAS nummer: 22592-15-0
EINECS: 245-112-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %