2-Phenoxypropanol ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
Propylene Glycol 2-Monophenyl Ether
P1111-25G
P1111-5G
TCIAP1111-25GEA
6825
SEK
TCIAP1111-25G
TCIAP1111-5G
2-Phenoxypropanol ≥96.0%
2-Phenoxypropanol
Formel:
C₉H₁₂O₂ MW: 152,19 g/mol Kokpunkt: 244°C |
MDL Number:
MFCD00142958 CAS nummer: 4169-04-4 EINECS: 224-027-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |