DL-3-Pyrrolidinol ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Pyrrolidin-3-ol, 3-Pyrrolidinol, DL-3-Hydroxypyrrolidine
P1083-25G
P1083-5G
TCIAP1083-25GEA
4825
SEK
TCIAP1083-25G
TCIAP1083-5G
DL-3-Pyrrolidinol ≥97.0%
DL-3-Pyrrolidinol
Formel:
C₄H₉NO Kokpunkt: 179°C |
MDL Number:
MFCD00005256 CAS nummer: 40499-83-0 EINECS: 254-944-5 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |