Nonanoic anhydride ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
P0957-25ML
P0957-500ML
TCIAP0957-25MLEA
990
SEK
TCIAP0957-25ML
TCIAP0957-500ML
Nonanoic anhydride ≥97.0%
Nonanoic anhydride
Formel:
C₁₈H₃₄O₃ Kokpunkt: 207°C |
MDL Number:
MFCD00057768 CAS nummer: 1680-36-0 EINECS: 216-854-4 UN: 3265 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (Morpholine Method) | min. 97.0 % |