2-Phenylpropionitrile ≥90.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: alpha-Methylphenylacetonitrile
P0860-1ML P0860-10ML
TCIAP0860-1MLEA 245 SEK
TCIAP0860-1ML TCIAP0860-10ML
2-Phenylpropionitrile ≥90.0%
2-Phenylpropionitrile
Formel: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Kokpunkt: 230°C
Flampunkt: 94°C
MDL Number: MFCD00001871
CAS nummer: 1823-91-2
EINECS: 217-354-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 90.0 %