Isopropyl propyl sulphide ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
P0826-25ML P0826-5ML
TCIAP0826-25MLEA 6800 SEK
TCIAP0826-25ML TCIAP0826-5ML
Isopropyl propyl sulphide ≥95.0%
Isopropyl propyl sulphide
Formel: C₆H₁₄S
Kokpunkt: 132°C
MDL Number: MFCD00027125
CAS nummer: 5008-73-1
EINECS: 225-686-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %