Polyethylene glycol monooleyl ether n=∼2
Leverantör: TCI
|
Varning
|
P0711-25ML
P0711-500ML
TCIAP0711-25MLEA
255
SEK
TCIAP0711-25ML
TCIAP0711-500ML
Polyethylene glycol monooleyl ether n=∼2
Polyethylene glycol monooleyl ether
Formel:
HO(CH₂CH₂O)nC₁₈H₃₅ |
MDL Number:
MFCD00074369 CAS nummer: 9004-98-2 EINECS: 500-016-2 |