Tris(2-butoxyethyl)phosphate ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Tris(2-butoxyethyl) phosphate, Phosphoric Acid Tris(2-butoxyethyl) Ester
P0683-25G P0683-500G
TCIAP0683-25GEA 230 SEK
TCIAP0683-25G TCIAP0683-500G
Tris(2-butoxyethyl)phosphate ≥95.0%
Tris(2-butoxyethyl)phosphate
Formel: C₁₈H₃₉O₇P
MW: 398,48 g/mol
Kokpunkt: 220°C
Flampunkt: 210°C
MDL Number: MFCD00009456
CAS nummer: 78-51-3
EINECS: 201-122-9
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %