Trikresylfosfat (blandning av isomerer) ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Tricresyl phosphate, Tritolyl phosphate, Tris(methylphenyl) phosphate, TCP
P0273-25G P0273-500G
TCIAP0273-25GEA 245 SEK
TCIAP0273-25G TCIAP0273-500G
Trikresylfosfat (blandning av isomerer) ≥99.0%
Trikresylfosfat (blandning av isomerer)
Formel: C₂₁H₂₁O₄P
MW: 368,37 g/mol
Flampunkt: 234°C
MDL Number: MFCD02102116
CAS nummer: 1330-78-5
EINECS: 215-548-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09763
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0% (total of isomer)